Learn More
Kartell Botella de orina cuadrada
Código de producto. 18088021
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 52
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
18088021 2 L paquete de 52
1 options
Código de producto. 18088021 Proveedor Kartell N.º de proveedor 0048000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    123.27€ / paquete de 52
    Ahorro 13.73€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Se utiliza en el hospital para realizar pruebas de aclaramiento en la orina recolectada durante todo el día.
  • Diseño específico con base rectangular, pensado para un fácil almacenamiento de las botellas en los armarios de la sala y para una mayor estabilidad durante su uso.
  • El diseño ergonómico de la empuñadura permite verter fácilmente.
  • Tapón de rosca
  • Graduado
  • Color ámbar
  • Marcado CE
Especificaciones
Tipo de producto Colector de orina
Color del tapón Blanco
Tipo de tapón Tapón de rosca
Desechables Un solo uso
Graduated Sí
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad No estéril
Color Ámbar
Volumen (métrico) 2 L