Learn More
Corning™ Cubreobjetos de vidrio cuadrados y rectangulares
Código de producto. 13266778 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor (métrico):
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
#2 (de 0,19 a 0,23 mm)
De 0,17 a 0,25 mm
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Longitud (métrico):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Anchura (métrico):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 2000
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) Forma Tamaño de la unidad
13266778 De 0,17 a 0,25 mm 22 mm 22 mm Cuadrado paquete de 1000
13216778 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 25 mm 25 mm Cuadrado paquete de 2000
13256788 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 50 mm 22 mm Rectángulo paquete de 1000
13246778 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 25 mm 25 mm Cuadrado paquete de 2000
13286778 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 30 mm 22 mm Rectángulo paquete de 1000
13216788 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 40 mm 24 mm Rectángulo paquete de 1000
13206788 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 40 mm 22 mm Rectángulo paquete de 1000
13258959 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 50 mm 22 mm Rectángulo paquete de 1000
13276778 #2 (de 0,19 a 0,23 mm) 25 mm 25 mm Cuadrado paquete de 1000
13276788 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 40 mm 24 mm Rectángulo 1000 PCS
13226788 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 50 mm 24 mm Rectángulo paquete de 1000
13296778 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 30 mm 24 mm Rectángulo paquete de 1000
13286788 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 50 mm 24 mm Rectángulo paquete de 1000
13296788 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 60 mm 24 mm Rectángulo paquete de 1000
12876333 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 30 mm 22 mm Rectángulo paquete de 1000
13236778 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 22 mm 22 mm Cuadrado paquete de 2000
13236788 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 60 mm 24 mm Rectángulo paquete de 1000
13256778 De 0,17 a 0,25 mm 18 mm 18 mm Cuadrado paquete de 1000
13266788 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 30 mm 24 mm Rectángulo paquete de 1000
13226778 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 18 mm 18 mm Cuadrado paquete de 2000
13296768 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 18 mm 18 mm Cuadrado paquete de 2000
13206778 N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) 22 mm 22 mm Cuadrado paquete de 2000
13246788 #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) 40 mm 22 mm Rectángulo paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Código de producto. 13266778 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 285522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    141.06€ / paquete de 1000
    Ahorro 9.94€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrece calidad, fiabilidad y rendimiento para sus necesidades de microscopía de laboratorio
  • Fabricadas con vidrio sodocálcico y vidrio de borosilicato con alta transparencia
  • Disponibles en formas cuadradas y rectangulares, y en tres tamaños y grosores estándar
Información de órdenes
Envasados en cajas de plástico para su protección durante el almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos
Forma Cuadrado
Material Vidrio de borosilicato
Longitud (métrico) 22 mm
Anchura (métrico) 22 mm
Grosor (métrico) De 0,17 a 0,25 mm
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Microscopios
Cantidad 100/paq.