Learn More
Gilac™ Cubo cuadrado con tapa hermética
Código de producto. 15962674
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15962674 12 L cada uno
1 options
Código de producto. 15962674 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G615709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.43€
    32.69€ / paquete de 1
    Ahorro 16.74€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Cubo cuadrado apto para contacto con alimentos con tapa estanca y pico vertedor. La tapa hermética mantiene los sabores adentro y los olores afuera.
  • Cubo apto para contacto con alimentos con tapa estanca y pico vertedor.
  • La tapa hermética mantiene los sabores dentro y los olores fuera.
  • Se anida cuando está vacío, sin succión y se apila cuando la tapa está cerrada
  • Permite almacenar y transportar preparaciones líquidas.
  • Graduación en litros
  • Área de descarga que evita la retención de agua durante la limpieza y faldón antidesgaste que levanta el balde del suelo.
  • Cuerpo de HDPE y tapa de LDPE
  • Asa de acero inoxidable
  • Las dimensiones externas incluyen el mango.
Especificaciones
Tipo de producto Contenedor con tapa
Capacidad (métrico) 12 L
Graduaciones Sí
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Capacidad (imperial) 3,2 gal.
Certificaciones/conformidad Certificación para el contacto con alimentos
Color Rojo
Para utilizar con (aplicación) Contacto con alimentos
Altura (métrico) 280 mm
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 305 mm
Forma Cuadrado
máx. (imperial) 5 °F a 140 °F
Temperatura (métrico) -15 °C a +60 °C
Anchura (imperial) 13 in
Anchura (métrico) 330 mm