Learn More
Gilac™ Cubo cuadrado con tapa hermética, 12 L
Código de producto. 17998511
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad
17998511 cada uno
17908861 cada uno
17998431 cada uno
17978671 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17998511 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G615712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.41€
    32.69€ / paquete de 1
    Ahorro 13.72€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Cubo cuadrado de 12 L con tapa hermética apto para contacto con alimentos con tapa hermética y pico vertedor.
  • Cubo apto para contacto con alimentos con tapa estanca y pico vertedor.
  • La tapa hermética mantiene los sabores dentro y los olores fuera.
  • Se anida cuando está vacío, sin succión y se apila cuando la tapa está cerrada.
  • Permite almacenar y transportar preparaciones líquidas.
  • Graduación en litros.
  • Área de descarga que evita retención de agua durante la limpieza y faldón antidesgaste que levanta el balde del suelo.
  • Cuerpo de HDPE y tapa de LDPE.
  • Mango de acero inoxidable.
  • Las dimensiones externas incluyen el mango.
Especificaciones
Incluye Cubo, asa y tapa
Cantidad 12 L