Learn More
Kartell™ Frascos cuadrados
Código de producto. 10234711
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 ml
250 ml
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 400
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10234711 50 mL paquete de 400
12308198 25 mL paquete de 10
10236124 500 mL cada uno
11382874 1000 mL cada uno
10768335 2000 mL cada uno
12553367 100 ml paquete de 100
12000582 250 ml paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10234711 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0060900
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Botellas ahorradoras de espacio, ideales para el almacenamiento a largo plazo de muestras sólidas o líquidas, incluso con materiales de viscosidad media-alta, pastosos o granulares. Las tapas de fácil agarre se pueden fijar con alambre para mayor seguridad. La graduación precisa y las paredes semitransparentes permiten una lectura clara y precisa del contenido.
  • Sello otorgado por calidad de rosca tanto de tapa como de boca, presencia de bajo tapa.
  • Graduación permanente impresa en relieve exteriormente.
  • APTO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN REGLAMENTO CE 10/2011.
  • Son seguros desde el punto de vista de las materias primas utilizadas según 1907/2006 (REACH), BSE/TSE y 2002/95/EC (RoSH).
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Capacidad (imperial) 1,7 oz
Color Natural
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad Reglamento CE 10/2011, 1907/2006 (REACH), EEB/EEB, 2002/95/CE (RoSH)
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Graduated Sí
Boca ancho, de rosca
Forma Cuadrado
Fit for Purpose Certificado de calidad
Tipo de producto Frasco de cuello ancho graduado
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave