Learn More
Esqualeno, TRC
Código de producto. 30133674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133674 10 g 10 g
17902105 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133674 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68380010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-02-4
Fórmula molecular C30 H50
Peso molecular (g/mol) 410.72
Sinónimo Squalene, 2,6,10,14,18,22-Tetracosahexaene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl-, (6E,10E,14E,18E)-, 2,6,10,14,18,22-Tetracosahexaene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl-, (all-E)- (8CI), (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-Hexamethyl-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaene, (E,E,E,E)-Squalene, AddaVax, Nikko Squalane EX, Spinacen, Spinacene, Squalen, Super Squalene, all-trans-Squalene, trans-Squalene
Nombre IUPAC (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexametiltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaeno
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C)\C)\C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Squalene
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.3913