Learn More
escualeno, MP Biomedicals™
Código de producto. 11456362 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Código de producto. Cantidad
11456362 1 L
1 options
Código de producto. 11456362 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210294891
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Actúa como precursor bioquímico de toda la familia de esteroides. Escualeno, MP Biomedicals es un compuesto isoprenoide estructuralmente similar al betacaroteno y es un metabolito intermedio en la síntesis del colesterol. El escualeno no es ver
  • Actúa en la piel como un supresor del oxígeno singlete, protegiendo la superficie de la piel humana de la peroxidación lipídica debido a la exposición a los rayos UV y otras fuentes de radiación ionizante.
  • La suplementación en ratones ha dado como resultado aumentos marcados en las funciones inmunes celulares y no específicas de manera dependiente de la dosis.
  • Puede actuar como un “hundir” para xenobióticos altamente lipofílicos; dado que es una sustancia no polar, tiene una mayor afinidad por los fármacos no ionizados
  • La suplementación puede reducir los niveles de colesterol y triglicéridos; podría ser un complemento útil para potenciar los efectos de algunos medicamentos para reducir el colesterol.
  • El principal uso terapéutico del escualeno actualmente es como terapia complementaria en una variedad de cánceres.
Especificaciones
CAS 111-02-4
Punto de fusión -75 °C (literatura)
Densidad 0,858g/mL a 25 °C (Lit.)
Punto de ebullición 285 °C (25mm (literatura))
Fórmula molecular C30H50
Índice de refracción n20/D 1.494 (Lit.)
Cantidad 1 L
Sinónimo squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen
Clave InChI YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
Nombre IUPAC (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexametiltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaeno
Peso molecular (g/mol) 410.73
PubChem CID 638072
ChEBI CHEBI:15440
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.7
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquidos