Learn More
escualeno, Mikromol™
Código de producto. 17962066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17962066 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17962066 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3951.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Escualeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Squalene
CAS 111-02-4
Nombres de analitos o componentes Squalene
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C30 H50
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Squalene
Fórmula InChI InChI=1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C)\C)\C)C
Nombre IUPAC (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexametiltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaeno
Peso molecular (g/mol) 410.72
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 410,3913 g/mol