Learn More
Escualeno, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11994421 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10226790 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10229883 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11994421 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207470025
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
El Scaleno, n.º de CAS 111-02-4, es un precursor biosintético de todos los esteroides y ergosterol y se utiliza como adyuvante inmunológico en vacunas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El escualeno es un precursor de los esteroides y los ergosteroles
• Se puede utilizar en la preparación de lípidos, esteroides y vitaminas solubles en grasa
Aplicaciones
• El escualeno se utiliza como adyuvante inmunológico en vacunas
• Desempeña un papel fundamental en la preparación del colesterol, las hormonas esteroideas y la vitamina D
• También puede servir como lubricante para las películas de surfactantes de ácidos grasos adsorbidas en las superficies de óxido de hierro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-02-4
Fórmula molecular C30H50
Peso molecular (g/mol) 410.73
Número MDL MFCD00008912
Clave InChI YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Sinónimo squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen
PubChem CID 638072
ChEBI CHEBI:15440
Nombre IUPAC (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexametiltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaeno
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Squalene
Acidez 1mg KOH/g max.
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.855g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal {(CH3)2C{=CHCH2CH2C(CH3)}2=CHCH2-}2
Índice de refracción 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589nm)
Cantidad 2.5 L
Valor de saponificación 1mg KOH/g max.
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.71
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física petróleo, aceite