Learn More
Escualeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410007 500 g 500 g
11400007 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20944.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Biosynthetic precursor to all steroids Squalene is used as a precursor to steroids and ergosterol and as an immunologic adjuvant in vaccines. It plays a vital role in the preparation of cholesterol, steroid hormones and vitamin D. It serves as a lubricant for fatty acid surfactant films adsorbed on iron oxide surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El escualeno, que es un precursor biosintético para todos los esteroides, se utiliza como precursor de esteroides y ergosterol, y como adyuvante inmunológico en las vacunas. Desempeña un papel vital en la preparación del colesterol, las hormonas esteroides y la vitamina D. Sirve como lubricante para las películas surfactantes de ácidos grasos adsorbidas en las superficies de óxido de hierro.
Solubilidad
Miscible con éter dietílico y acetona. No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-02-4
Fórmula molecular C30H50
Peso molecular (g/mol) 410.73
Número MDL MFCD00008912
Clave InChI YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Sinónimo squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen
PubChem CID 638072
ChEBI CHEBI:15440
Nombre IUPAC (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexametiltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaeno
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Squalene
Punto de fusión -75°C
Densidad 0.855
Punto de ebullición 285°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 218°C (424°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.97
Índice de refracción 1.4955
Cantidad 500 g
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,8768
Información de solubilidad Miscible with diethyl ether and acetone. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.73
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido