Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Squalene |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.855g/mL |
| Cantidad | 500 mL |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.7 |
| Forma física | Líquidos |