Learn More
Escualeno, > 98%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11426362 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11426362 10 mL
11436362 100 mL
11446362 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426362 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210294810
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
CAS 111-02-4
Fórmula molecular C30H50
Peso molecular (g/mol) 410.73
Clave InChI YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Sinónimo squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen
PubChem CID 638072
ChEBI CHEBI:15440
Nombre IUPAC (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexametiltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaeno
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Squalene
Color Incolora
Densidad 0.855g/mL
Cantidad 10 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.7
Forma física Liquid