Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad para llevar sobre las gafas Squale
Código de producto. 11709984 Tienda Bollé Safety Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.° por paquete:
1/bolsa, 10/paquete
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.° por paquete Tamaño de la unidad
11709984 1/bolsa, 10/paquete cada uno
1 options
Código de producto. 11709984 Proveedor Bollé Safety N.º de proveedor SQUWPCC5
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan una excelente protección para aquellos que utilizan gafas graduadas.
  • Adecuadas para aquellos que utilizan gafas graduadas.
  • Protección superior.
  • Varillas ajustables.
  • Protección inferior.
  • EN 166: Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc.
  • EN 170, riesgos relacionados con radiaciones - Protección UV: La protección filtra la radiación ultravioleta. Este tipo de protección se recomienda especialmente durante actividades en las que predomina la fuente de radiación ultravioleta, como lámparas de vapor de mercurio, actínicos o germicidas. Niveles de aplicación: 2-1.2, 2C-1.2, color de la lente: transparente, azul, amarillo o verde. Al añadir el código «C», el soporte indica un buen reconocimiento del color.
  • EN 172, riesgos de radiación solar: Filtro de protección contra las radiaciones solares industriales. Recomendado para trabajos en el exterior, la norma EN172 garantiza una protección del 99,99 % de las radiaciones solares ultravioletas. Niveles de aplicación: 5-3.1 (Polarizado) 5-2 (Twilight), 5-1.4 (ESP o CSP), 5/1.1-1.4 (Contraste), 5-2.5 y 5 a 4.1 (Ahumado). Color de la lente: depende de la tecnología de la lente.
  • EN 175, norma para la soldadura: Especifica las exigencias de seguridad y los métodos de ensayo de los equipamientos de protección de los ojos y de la cara utilizados para la soldadura y las técnicas asociadas. La presente norma europea especifica las exigencias y los métodos de ensayo relativos a los equipos de protección individual utilizados para proteger los ojos y la cara del operario contra las radiaciones ópticas nocivas y contra otros riesgos específicos debidos a los procedimientos habituales de soldadura, corte u otras técnicas asociadas. La norma especifica la protección, incluidos los aspectos ergonómicos, contra los riesgos o peligros de diversos tipos: radiación, inflamabilidad, riesgos mecánicos y eléctricos. Esta norma define los términos utilizados y especifica las exigencias relacionadas con los materiales, el diseño y la fabricación.
  • Riesgo mecánico S - Solidez reforzada, resiste una bola 22 mm y 43 g que cae desde 1,30 m a 5,1 m/s.
  • Clase óptica: Clase 1, trabajo continuo, usadas permanentemente.
  • Norma europea CE: Montura marcada para indicar que cumplen con la norma CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN166, EN170, EN172/5, EN175, riesgo mecánico S, clase óptica 1, CE
Revestimiento de lente Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos, Con tratamiento UV
Descripción Modelo SQUWPCC5
Tinción de lente Sombra 5
Tipo de producto Gafas de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Soldadura, protección, desgaste continuo
N.º por caja 180/caja
N.° por paquete 1/bolsa, 10/paquete
Peso (métrico) 47 g
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Policarbonato
Protección UV EN170, EN172/5