Learn More
Escualano, TRC
Código de producto. 30417134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417134 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30417134 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68375050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Squalane
CAS 111-01-3
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C30 H62
Cantidad 50 g
Sinónimo Tetracosane','2,6,10,15,19,23-hexamethyl- (6CI','8CI','9CI','ACI), 2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosane (ACI), Biolip P 90, Cetiol SQ, Cosbiol, Dodecahydrosqualene, Fitoderm, Mild Finish 20P, Neossance Squalane, Neossance squalene, Nikko Squalane, Nikkol Refined Olive Squalane, Nikkol Sugar Squalane, NSC 6851, Perhydrosqualene, Phtyosqualan, Phytiane LS, Phytolane LS, Phytosqualan, Phytosqualane, Plantasens Olive Squalane, Pripure 3759, Pripure 379, Pripure SQV 3759, Robane, Sophim Squalane-S, Spinacane, SQ-CONO, Squalan, Squalane, Squalane N, Sugar Squalane, Super Squalane, Vitabiosol
Fórmula InChI InChI=1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Nombre IUPAC 2,6,10,15,19,23-hexametiltetracosano
Peso molecular (g/mol) 422.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.4852
Porcentaje de pureza >95