Learn More
Escualano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335922 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11335922 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10194790 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10002990 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11335922 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215350025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-01-3
Clave InChI PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo squalane, perhydrosqualene, dodecahydrosqualene, cosbiol, vitabiosol, spinacane, robane, hexamethyltetracosane, tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl, hexamethyl tetracosane
PubChem CID 8089
Nombre IUPAC 2,6,10,15,19,23-hexametiltetracosano
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Squalane
Acidez 0.2mg KOH/g max.
Color Incolora
Densidad 0.8085g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C30H62
Índice de refracción 1.4510 to 1.4525 (20°C, 589nm)
Cantidad 2.5 L
Valor de saponificación 1mg KOH/g max.
Peso molecular (g/mol) 422.826
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.82
Porcentaje de pureza ≥98.5% (GC)
Forma física Líquido