Código de producto. 15647350
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto.
Cantidad
Tamaño de la unidad
15647350
50 mL
50 ml
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto.
15647350
Proveedor
Honeywell-Fluka
N.º de proveedor
8562950ML
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Para GC,≥99,0 %
Líderes del sector durante más de 65 años Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Squalane
CAS
111-01-3
Punto de fusión
de -38 °C
Color
Incolora
Densidad
0,81g/mL a 25 °C
pH
Neutro
Punto de ebullición
176 °C (0,07 hPa)
Temperatura de inflamación
218 °C (424,4 °F)
Olor
Inodoro
Envase
Frasco de vidrio
Fórmula molecular
C30H62
Fórmula lineal
[(CH3 )2 CH(CH2 )3 CH(CH3 )(CH2 )3 CH(CH3 )CH2 CH2 -]2
Número MDL
MFCD00008953
Cantidad
50 mL
Número UN
NONH for all modes of transport
Beilstein
776019
Sinónimo
squalane, perhydrosqualene, dodecahydrosqualene, cosbiol, vitabiosol, spinacane, robane, hexamethyltetracosane, tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl, hexamethyl tetracosane
Información de solubilidad
Insoluble en agua
Clave InChI
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Nombre IUPAC
2,6,10,15,19,23-hexametiltetracosano
Peso molecular (g/mol)
422.826
PubChem CID
8089
Formula Weight (peso de la fórmula)
422,81g/mol
Porcentaje de pureza
≥99,0% (GC)
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .