Learn More
Escualeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449056 500 g 500 g
11439056 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11449056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17931.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Squalane influence on the vital pathway that transforms glucose into cholesterol may be pivotal. It regulates or controls the rate of synthesis of the enzyme HMG Co-A reductase, and may contribute to effective treatments for cancer and heart disease. It plays an important role as a terminator in the biomembrane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-01-3
Fórmula molecular C30H62
Peso molecular (g/mol) 422.826
Número MDL MFCD00008953
Clave InChI PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo squalane, perhydrosqualene, dodecahydrosqualene, cosbiol, vitabiosol, spinacane, robane, hexamethyltetracosane, tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl, hexamethyl tetracosane
PubChem CID 8089
Nombre IUPAC 2,6,10,15,19,23-hexametiltetracosano
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Squalane
Punto de fusión -38°C
Densidad 0.81
Punto de ebullición 210°C to 215°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 218°C (424°F)
Índice de refracción 1.451
Cantidad 500 g
Beilstein 776019
Índice Merck 14,8767
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.83
Porcentaje de pureza 90%