Learn More
Squalamine, MedChemExpress
Código de producto. 16457058
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16457058 10 mg 10 miligramos
16431619 1 mg 1 miligramo
16419607 5 mg 5 miligramos
16403107 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16457058
Marca: Medchem Express HY16468
MedChemExpress Squalamine(MSI-1256) is an aminosterol compound with potent broad spectrum antiviral activity.
Squalamine(MSI-1256) is an aminosterol compound with potent broad spectrum antiviral activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Squalamine
Forma física Solid
CAS 148717-90-2
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H65N3O5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo MSI-1256
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (159.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CC[C@H](C(C)C)OS(=O)(O)=O)C)([H])C[C@@H](NCCCNCCCCN)CC1
Peso molecular (g/mol) 627.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 627.96
Porcentaje de pureza 95.0%