Learn More
Squalamine lactate, MedChemExpress
Código de producto. 16493097
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16493097 50 mg 50 miligramos
16447058 10 mg 10 miligramos
16421619 1 mg 1 miligramo
16409607 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16493097
Marca: Medchem Express HY16467
MedChemExpress Squalamine lactate is an aminosterol compound discovered in the tissues of the dogfish shark, with antimicrobial activity, and used for the treatment of neovascular age-related macular degeneration.
Squalamine lactate is an aminosterol compound discovered in the tissues of the dogfish shark, with antimicrobial activity, and used for the treatment of neovascular age-related macular degeneration.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Squalamine lactate
Forma física Solid
CAS 320725-47-1
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C37H71N3O8S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo MSI-1256F
Información de solubilidad DMSO : ≥ 36.66 mg/mL (51.06 mM)
SMILES NCCCCNCCCN[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@@H](OS(=O)(O)=O)C(C)C)([H])C1.C[C@@H](C(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 718.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 718.04
Porcentaje de pureza 98.37%