Learn More
SQ22536, MedChemExpress
Código de producto. 16490906
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490906 200 mg 200 miligramos
16475727 5 mg 5 miligramos
16469556 50 mg 50 miligramos
16462988 10 mg 10 miligramos
16422576 25 mg 25 miligramos
16414306 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16490906 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100396
MedChemExpress SQ22536 is an effective adenylate cyclase (AC) inhibitor.
SQ22536 is an effective adenylate cyclase (AC) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SQ22536
CAS 17318-31-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H11N5O
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (487.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 55 mg/mL (268.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2N=CN(C3OCCC3)C2=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 205.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.22
Porcentaje de pureza 98.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism