Learn More
SQ109, MedChemExpress
Description
SQ109 is a potent inhibitor of the trypomastigote form of the parasite, with IC50 for cell killing of 50±8 nM.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | SQ109 |
| Forma física | Liquid |
| CAS | 502487-67-4 |
| Color | Colorless |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H38N2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | NSC 722041 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 25 mg/mL (75.63 mM) |
| Show More |