Learn More
SQ 22536, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydrofuryl-9-adenine |
| CAS | 17318-31-9 |
| Fórmula molecular | C9H11N5O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Tetrahydrofuryl-9-adenine, 9-(Tetrahydro-2-furyl)s\adenine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11N5O/c10-8-7-9(12-4-11-8)14(5-13-7)6-2-1-3-15-6/h4-6H,1-3H2,(H2,10,11,12) |
| SMILES | NC1=NC=NC2=C1N=CN2C3CCCO3 |
| Nombre IUPAC | 9-(tetrahidrofuran-2-il)-9H-purin-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 205.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.1 |