Learn More
Tocris Bioscience™ SQ 22536
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001428 10 mg 10 miligramos
18044582 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001428 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1435/10
Adenylyl cyclase inhibitor
Inhibitor of adenylyl cyclase (IC50 = 1.4 μM). Inhibits PGE1-stimulated increases in cAMP levels in intact human platelets. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17318-31-9
Fórmula molecular C9H11N5O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SQ 22536
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.22
Pureza >99%
Peso molecular 205.22