Learn More
JRI Maxant™ SPY RF™ Reference
Código de producto. 12648181
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De –50 a 125 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
12648181 De –50 a 125 °C cada uno
1 options
Código de producto. 12648181 Proveedor JRI Maxant™ N.º de proveedor 09889
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
Exactitud 0,09 °C
Tipo de producto SPY RF™ Reference
Intervalo de temperatura (métrico) De –50 a 125 °C