Descripción
- El no tejido de un extremo proporciona una resistencia adicional y menos pelusas.
- No se degrada ni provoca una reacción química peligrosa con el líquido absorbido.
- El color verde alerta a los trabajadores de que el producto se está utilizando para líquidos peligrosos.
- El color verde también permite al usuario identificar y separar los residuos peligrosos para su eliminación, lo que resulta en menores costos de eliminación.
- Perforado en el medio y transversalmente para permitir el uso de la cantidad justa de material para reducir el desperdicio.
- Perfecto para limpiar derrames de productos químicos o para uso en laboratorios.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Descripción | ROLLO, Gramaje medio, doble perforación y encolado 38 cm x 46 m |
| Capacidad (imperial) | 20,605 gal |
| Capacidad (métrico) | 78 L |
| Tipo | Absorbente químico |
| Formato | Rollo absorbente |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de bebidas, Química, Procesamiento de alimentos, Laboratorio, Fabricación, Marítimo, Petróleo y gas, Farmacéutico, Procesos, Almacén y logística |
| Para utilizar con (equipo) | Sobrepulverización, fugas, goteos, en áreas de almacenamiento de tambores y líquidos, estaciones de trabajo y laboratorios. |
| Cantidad de embalaje | 1 rollo |
| Dimensiones (L x An) | 46 m x 38 cm |
| Mostrar más |