Learn More
Brady™ Almohadilla adherida spunbound/meltblown
Código de producto. 10555685 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
20,341 gal
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
10555685 20,341 gal 1 paquete
1 options
Código de producto. 10555685 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 813843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.50€
    166.78€ / paquete de 1
    Ahorro 40.72€
    19% Descuento
En stock
Esta almohadilla adherida spunbound/meltblown es una almohadilla absorbente química adherida, de peso medio, de 2 capas, que absorbe sustancias químicas y líquidos peligrosos. El no tejido de un extremo proporciona una resistencia adicional y menos pelusas. No se degrada ni provoca una reacción química peligrosa con el líquido absorbido.
  • El color verde alerta a los trabajadores de que el producto se está utilizando para líquidos peligrosos.
  • El color verde también permite al usuario identificar y separar los residuos peligrosos para su eliminación, lo que resulta en menores costos de eliminación.
  • Perforado para mayor flexibilidad: use solo lo que necesita y minimice el desperdicio.
  • Perfecto para limpiar derrames de productos químicos o para uso en laboratorios.
Especificaciones
Color Verde
Descripción ALMOHADILLA, Peso Medio, Adherida, 30 cm x 30 cm, 50 Apósitos/Bolsa, 4 Bolsas/Caja de Desecho
Capacidad (imperial) 20,341 gal
Capacidad (métrico) 80 L
Tipo Absorbente químico
Formato Almohadilla absorbente
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de bebidas, Química, Procesamiento de alimentos, Laboratorio, Fabricación, Marítimo, Petróleo y gas, Farmacéutico, Procesos, Almacén y logística
Para utilizar con (equipo) Sobrepulverización, fugas, goteos, en áreas de almacenamiento de tambores y líquidos, estaciones de trabajo y laboratorios.
Modelo Baja generación de pelusas
Cantidad de embalaje 200 Pk.
Dimensiones (L x An) 30 x 30 cm
Longitud (imperial) 11,81 in
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (imperial) 11,811 in
Anchura (métrico) 30 cm
Peso (métrico) 6.3 kg
Alternate Part Number UN1212-E