Learn More
De Buyer™ Pinzas de resorte
Código de producto. 11927854
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
240 mm
300 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11927854 400 mm cada uno
11997844 240 mm cada uno
11907854 300 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11927854 Proveedor De Buyer™ N.º de proveedor 4788.40N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.48€
    9.70€ / paquete de 1
    Ahorro 13.78€
    58% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Agarre, mueva y transfiera alimentos mediante el uso de las pinzas de resorte de acero inoxidable De Buyer™
  • Para necesidades de manipulación de alimentos de uso general
  • Abrazadera inoxidable
  • Acero inoxidable
  • Tres longitudes
Especificaciones
Tipo de producto Abrazadera inoxidable
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 400 mm
Cantidad Cada uno