Learn More
Edulab Extensión de resorte, acero, paquete de 200
Código de producto. 30280265
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Resorte de repuesto
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
30280265 Resorte de repuesto paquete de 200
1 options
Código de producto. 30280265 Proveedor Edulab N.º de proveedor VTN12302388
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.30€
    68.61€ / paquete de 200
    Ahorro 0.69€
    1.00% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Resorte de acero en espiral con extremos de doble bucle, ideal para experimentos de física y estudios de movimiento.
  • Resorte de acero en espiral con extremos de doble bucle para una fijación segura
  • Longitud de extremo a extremo de 50 mm (1,96 in) y una longitud colapsada de 24 mm (0,94 in). sin aros
  • Diámetro exterior de 15 mm (0,59 in)
  • Se extiende aproximadamente 200-230 mm (8-9 in). y vuelve a la longitud original sin deformidad
  • Ideal para estudiar el movimiento de masa en un resorte, la Ley de Hooke, la energía potencial y conceptos de física relacionados.
  • Proporciona un método visual y cinestésicamente eficaz para aprender la dinámica de los resortes.
  • Resorte único incluido para experimentos individuales.
Especificaciones
Tipo de producto Resorte de repuesto