Learn More
Interscience Siembra automática de muestras en 25 segundos con el sistema de siembra en espiral Easyespiral™ Pro
Click to view available options
:
Syringe capacity: 1000 μL
Descripción
Para desinfección, toma de muestras y chapado, suministrado con vasos de precipitados, tinte azul, detergente, conectores de frascos y rejilla de recuento y software 240 V, 50/60 Hz, 380 × 410 × 290 mm (An × F × Al), placa
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 0.5% (in normal mode) |
| Tipo de producto | Automatic plater for Petri dishes |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ISO 7218, ISO 4833-2, FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) and AOAC 977.27 |
| Color | Grey |
| Descripción | easySpiral Pro is an automatic plater of Petri dishes. It allows plating of a sample of 100 to 1x107 CFU/mL on one Petri dish, without prior dilution. Traceability is ensured and volumes are programmable via USB connection. |
| Material | Stainless Steel |
| Volumen (métrico) | 50, 100, 200 μL |
| Para utilizar con (aplicación) | easySpiral Pro platers are used for all types of microbiological analyses in the food, pharmaceutical, cosmetic and public research institutes ... |
| Para utilizar con (equipo) | Petri dish |
| Mostrar más |