Learn More
Interscience EasySpiral - Enchapadora automática
Código de producto. 12678675
Change view
Click to view available options
Capacidad de la jeringa: 1000 μL
Código de producto.
12678675 Capacidad de la jeringa: 1000 μL
1 options
Código de producto. 12678675 Proveedor Interscience N.º de proveedor 412000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
easySpiral es un sembrador automático de placas de Petri.
Sembradora automática para placas de Petri, Modos de siembra: exponencial (espiral) y circular, diámetro de placa Petri: 90 mm. Se suministra con:
  • 1 anillo de recubrimiento para placas Petri de 90 mm de diámetro (predeterminado en la unidad)
  • 1 caja con: 1 colorante azul para pruebas (Ref 415 530)
  • 1 jeringa con tubo de silicona
  • 1 Spiral™ Rejilla de conteo para placas Petri de 90 mm de diámetro (Ref. 413 014)
  • 1 soporte de contenedor para pruebas
  • 1 juego de 2 filtros (Ref 413 009)
  • 1000 Spiral™ Vasos de precipitados DB50 (Ref. 415 100)
  • 1 EnzyClear™ detergente (Ref 413 029)
  • 4 juegos de conectores GL 45 (Ref. 413 003)
  • 1 juego de conectores GL 45 de doble puerto (Ref. 414 004)
  • 1 aguja (Ref. 414 001)
  • 1 cable de alimentación
  • 1 manual de usuario
  • 1 EnzyClear™ guía rápida del usuario
Especificaciones
Exactitud ±0,5% (en modo normal)
Tipo de producto Sembradora automática para placas de Petri
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 7218, ISO 4833-2, FDA BAM (Manual analítico bacteriológico) y AOAC 977.27
Color Gris
Descripción easySpiral es un sembrador automático de placas de Petri. Permite sembrar una muestra con 300 a 1,3x105 UFC/mL en una placa Petri, sin dilución previa. Los volúmenes platinados son de 50 y 100 μL.
Material Acero inoxidable
Volumen (métrico) 50 o 100 μL
Para utilizar con (aplicación) Los sembradores easySpiral se utilizan para todo tipo de análisis microbiológicos en las industrias alimentaria, farmacéutica, cosmética e institutos de investigación públicos...
Para utilizar con (equipo) Placa de Petri.
Incluye Entregado con: 1 anillo giratorio para placas de Petri de 90 mm de diámetro, 1 tinte azul para pruebas, 1 jeringa con tubo de silicona, 1 anillo de siembra para placas de Petri de 150 mm de diámetro, 1 rejilla de conteo en espiral para placas de Petri de 90 mm de diámetro, 1 soporte para contenedores para pruebas, 1 juego de 2 filtros, 1 software, 1 USB Cable A/B, 1 rejilla de conteo en espiral para placas Petri de 150 mm de diámetro, 1000 vasos DB50, 1 EnzyClear detergente líquido, 4 kits de conexión para botella GL45, 1 kit doble para botellas GL45, 1 aguja, 1 cable de alimentación, 1 manual de usuario, 1 EnzyClear Guía rápida del usuario.
Condiciones de funcionamiento Atmósfera estéril
Precisión 2%
Repetibilidad Sí
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 39.4 x 42.1 x 28.9 cm
Anchura (imperial) 15,51 in
Anchura (métrico) 39.4 cm
Altura (imperial) 11,38 in
Peso (imperial) 7.94 lb
Peso (métrico) 16.3 kg
Requisitos eléctricos 100-240 V - 50-60 Hz
Tensión 100/240 V
Vataje 45 W
Amperaje T1.6A L 250V 5 x 20 mm
Frecuencia 50-60 Hz
N.° por paquete 1