Learn More
MedChemExpress SPQ
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 mg |
| Requisitos de almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Solubilidad | H2O : 25 mg/mL (88.86 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 83907-40-8 |
| Peso molecular | 281.33 g/mol |
| Objetivo | HBV |