Learn More
Fisherbrand™ SPP Gorro redondo desechable de 53,5 cm de diámetro
Código de producto. 17263044 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17263044 1000 Pk. paquete de 1000
1 options
Código de producto. 17263044
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los gorros esterilizados básicos fabricados con tejido de polipropileno ligero y cómodo y con revestimiento, son ideales para su uso en el laboratorio o en el entorno de trabajo más amplio para promover la higiene general.
  • Gorros de quirófano desechables de uso general disponibles en dos tamaños para promover la higiene general en el laboratorio o en un entorno de trabajo más amplio
  • Construcción de tejido de polipropileno no tejido
  • Sin látex
  • Se suministran en una caja de 10 bolsas, 100 gorros por bolsa
Especificaciones
Tipo de producto Gorro de quirófano
Material Polipropileno centrifugado 10 g/m2
Color Blanco
Desechables Sí
Sin látex Sí
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad PPE CAT I, ISO probado según ISO3801 e ISO13934-1
Cantidad 1000 Pk.
Diámetro (imperial) 21 in
Diámetro (métrico) 53.5 cm