Learn More
Fisherbrand™ Gorro desechable azul SPP
Código de producto. 17514216 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Redondo
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
17514216 Redondo paquete de 1000
1 options
Código de producto. 17514216
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los gorros esterilizados básicos fabricados con tejido de polipropileno ligero y cómodo y con revestimiento, son ideales para su uso en el laboratorio o en el entorno de trabajo más amplio para promover la higiene general.
  • Gorros abombados desechables azules de uso general
  • Favorece la higiene general en el laboratorio o en un entorno laboral más amplio
  • Construcción de tejido de polipropileno no tejido
  • Sin látex
  • Se suministran en una caja de 10 bolsas, 100 gorros por bolsa
Especificaciones
Tipo de producto Gorro
Tamaño 21 in
Material Polipropileno
Color Azul
Desechables Un solo uso
Sin látex Sí
Esterilidad No estéril
Modelo Redondo