Learn More
SPP-86, MedChemExpress
Código de producto. 16497077
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16497077 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16497077 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY110193
MedChemExpress SPP-86 is a potent and selective cell permeable inhibitor of RET tyrosine kinase, with an IC50 of 8 nM. SPP-86 inhibits RET-induced phosphatidylinositide 3-kinases (PI3K)/Akt and MAPK signaling, also inhibits RET-induced estrogen receptorα (ERα) phosphorylation in MCF7 cells.
SPP-86 is a potent and selective cell permeable inhibitor of RET tyrosine kinase, with an IC50 of 8 nM. SPP-86 inhibits RET-induced phosphatidylinositide 3-kinases (PI3K)/Akt and MAPK signaling, also inhibits RET-induced estrogen receptorα (ERα) phosphorylation in MCF7 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SPP-86
Forma física Solid
CAS 1357349-91-7
Color Light Nude
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15N5
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (360.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)N1C2=NC=NC(N)=C2C(C#CC3=CC=CC=C3)=N1
Peso molecular (g/mol) 277.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.32
Porcentaje de pureza 98.04%