Learn More
uvex Sport Occupational Black PU 65958 Low Shoe - Width 11
Código de producto. 17292821 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17292821 46 1 par
17282811 35 1 par
17292811 36 1 par
17202821 37 1 par
17212821 38 1 par
17222821 39 1 par
17232821 40 1 par
17242821 41 1 par
17252821 42 1 par
17262821 43 1 par
17272821 44 1 par
17282821 45 1 par
17202831 47 1 par
17212831 48 1 par
17222831 49 1 par
17232831 50 1 par
17242831 51 1 par
17252831 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17292821 Proveedor uvex N.º de proveedor 6595846
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Comodidad de primera clase para el usuario; bajo peso, materiales de alta tecnología que optimizan la temperatura y suela ergonómica
Zapato deportivo Uvex 1 6595.8 O1 FO SRC
  • Zapato de trabajo O1 moderno, ultraligero y flexible sin puntera
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Cumple con la especificación ESD con resistencia a fugas de menos de 35 megaohmios
  • Suela de diseño ergonómico que comprende poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento
  • Fabricado con nueva tecnología desarrollada para una comodidad excepcional para el usuario, optimiza el clima y materiales transpirables
  • Diseño prácticamente sin costuras con materiales de alta tecnología para eliminar los puntos de presión
  • Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
  • Suave, acolchado en cuello y lengüeta
  • Para aplicaciones ligeras
  • Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
  • N.º de artículo 6595.8
  • Norma EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
  • Tamaños: Desde 35 hasta 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Material Textiles
Tamaño 46
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Puntera plana
Desechables No
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20347:2012
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Modelo Uvex 1
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20347 O1
Slip Resistance Rating SRC
Tipo de producto ESD Safety Shoe