Learn More
uvex Zapato bajo deportivo Hygiene PU blanco 65822 - Anchura 11
Código de producto. 17292461 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17292461 46 1 par
17282451 35 1 par
17292451 36 1 par
17202461 37 1 par
17212461 38 1 par
17222461 39 1 par
17232461 40 1 par
17242461 41 1 par
17252461 42 1 par
17262461 43 1 par
17272461 44 1 par
17282461 45 1 par
17202471 47 1 par
17212471 48 1 par
17222471 49 1 par
17232471 50 1 par
17242471 51 1 par
17252471 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17292461 Proveedor uvex N.º de proveedor 6582246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    114.51€ / 1 pares
    Ahorro 8.49€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Zapato de seguridad S3 moderno, sin metal, ultraligero y flexible
Uvex 1 Zapato deportivo de higiene 6582.2 S3 SRC
  • Parte superior hecha de material de microfibra repelente al agua fácil de limpiar
    • Número mínimo de costuras para reducir la contaminación
    • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Lavable hasta 30 °C
  • Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificadores y sustancias que dificultan la humectación de la pintura
  • Cumple con la especificación ESD con volumen
  • Resistencia inferior a 35 megaohmios
  • 100% libre de metales Uvex Xenova™ puntera
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica
  • Suela de diseño ergonómico que comprende poliuretano de doble densidad con buena absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
  • Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las últimas normas de seguridad
    • No restringe la flexibilidad del zapato
  • Materiales transpirables
  • Construcción prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
  • Suela cómoda antiestática extraíble, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y la parte delantera del pie
  • Acolchado suave en el cuello y la lengüeta
  • Para aplicaciones ligeras
  • Certificado con Uvex Medicare para plantillas ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la plantilla, como aumento general, aumento interno y externo y otras soluciones
  • N.º de artículo 6582.2
  • Estándar EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tallas: 35 a 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Microfibra
Tamaño 46
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables Reutilizables
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Modelo Uvex 1
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S3
Slip Resistance Rating SRC
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD