Learn More
uvex Zapato bajo deportivo Hygiene PU blanco 65818 - Anchura 11
Código de producto. 17292411 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17292411 50 1 par
17242401 35 1 par
17252401 36 1 par
17262401 37 1 par
17272401 38 1 par
17282401 39 1 par
17292401 40 1 par
17202411 41 1 par
17212411 42 1 par
17222411 43 1 par
17232411 44 1 par
17242411 45 1 par
17252411 46 1 par
17262411 47 1 par
17272411 48 1 par
17282411 49 1 par
17202421 51 1 par
17212421 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17292411 Proveedor uvex N.º de proveedor 6581850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    111.17€ / 1 pares
    Ahorro 8.83€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zapato de seguridad S2 moderno, sin metal, ultraligero y flexible
Uvex 1 Zapato deportivo de higiene 6581.8 S2 SRC
  • Parte superior hecha de material de microfibra repelente al agua fácil de limpiar
    • Número mínimo de costuras para reducir la contaminación
    • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Lavable hasta 30 °C
  • Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificadores y sustancias que dificultan la humectación de la pintura
  • Cumple con la especificación ESD con volumen
  • Resistencia inferior a 35 megaohmios
  • 100% libre de metales Uvex Xenova™ puntera
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica
  • Suela de diseño ergonómico que comprende poliuretano de doble densidad con buena absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
  • Materiales transpirables
  • Construcción prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
  • Suela cómoda antiestática extraíble, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y la parte delantera del pie
  • Acolchado suave en el cuello y la lengüeta
  • Para aplicaciones ligeras
  • Certificado con Uvex Medicare para plantillas ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la plantilla, como aumento general, aumento interno y externo y otras soluciones
  • N.º de artículo 6581.8
  • Estándar EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tallas: 35 a 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Microfibra
Tamaño 50
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables Reutilizables
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Modelo Uvex 1
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S2
Slip Resistance Rating SRC
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD