Learn More
uvex Zapato bajo deportivo PU negro 65962 - Anchura 11
Código de producto. 17222861 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17222861 43 1 par
17242851 35 1 par
17252851 36 1 par
17262851 37 1 par
17272851 38 1 par
17282851 39 1 par
17292851 40 1 par
17202861 41 1 par
17212861 42 1 par
17232861 44 1 par
17242861 45 1 par
17252861 46 1 par
17262861 47 1 par
17272861 48 1 par
17282861 49 1 par
17292861 50 1 par
17202871 51 1 par
17212871 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17222861 Proveedor uvex N.º de proveedor 6596243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    134.10€ / 1 pares
    Ahorro 9.90€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Ofrece al usuario comodidad de primera clase con un diseño deportivo; materiales de alta tecnología y suela ergonómica de bajo peso que optimiza el clima
Uvex 1 Zapatilla deportiva 6596.2 S3 SRC
  • Zapato de seguridad S3 moderno, ultraligero y flexible
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Cumple con la especificación ESD con resistencia a fugas de menos de 35 megaohmios
  • 100% libre de metales Uvex Xenova™ puntera
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad, sin conductividad térmica
  • Suela de diseño ergonómico que comprende poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento
  • Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las últimas normas de seguridad; no restringe la flexibilidad del calzado
  • Fabricado con nueva tecnología desarrollada para una comodidad excepcional para el usuario, optimiza el clima y materiales transpirables
  • Diseño prácticamente sin costuras con materiales de alta tecnología para eliminar los puntos de presión
  • Suela cómoda antiestática extraíble, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y la parte delantera del pie
  • Suave, acolchado en cuello y lengüeta
  • Para aplicaciones ligeras
  • Certificado con Uvex Medicare para plantillas ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la plantilla, como aumento general, aumento interno y externo y otras soluciones
  • N.º de artículo 6596.2
  • Estándar EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tallas: 35 a 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Material Microvelour
Tamaño 43
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables Reutilizables
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Modelo Uvex 1
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S3
Slip Resistance Rating SRC
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD