Learn More
uvex Zapato bajo deportivo PU negro 65948 - Anchura 11
Código de producto. 17202791 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17202791 43 1 par
17222781 35 1 par
17232781 36 1 par
17242781 37 1 par
17252781 38 1 par
17262781 39 1 par
17272781 40 1 par
17282781 41 1 par
17292781 42 1 par
17212791 44 1 par
17222791 45 1 par
17232791 46 1 par
17242791 47 1 par
17252791 48 1 par
17262791 49 1 par
17272791 50 1 par
17282791 51 1 par
17292791 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17202791 Proveedor uvex N.º de proveedor 6594843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    125.85€ / 1 pares
    Ahorro 10.15€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Ofrece al usuario comodidad de primera clase con un diseño deportivo; materiales de alta tecnología y suela ergonómica de bajo peso que optimiza el clima
Uvex 1 Zapatilla deportiva 6594.8 S1 SRC
  • Zapato de seguridad S1 moderno, ultraligero y flexible
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Cumple con la especificación ESD con resistencia a fugas de menos de 35 megaohmios
  • 100% libre de metales Uvex Xenova™ puntera
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica
  • Suela de diseño ergonómico que comprende poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento
  • Fabricado con nueva tecnología desarrollada para una comodidad excepcional para el usuario, optimiza el clima y materiales transpirables
  • Diseño prácticamente sin costuras con materiales de alta tecnología para eliminar los puntos de presión
  • Suela cómoda antiestática extraíble, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y la parte delantera del pie
  • Suave, acolchado en cuello y lengüeta
  • Para aplicaciones ligeras
  • Certificado con Uvex Medicare para plantillas ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la plantilla, como aumento general, aumento interno y externo y otras soluciones
  • N.º de artículo 6594.8
  • Estándar EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Tallas: 35 a 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Material Textiles
Tamaño 43
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables Reutilizables
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Modelo Uvex 1
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S1
Slip Resistance Rating SRC
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD