Learn More
uvex Zapato bajo deportivo PU negro 65902 - Anchura 11
Código de producto. 17262511 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17262511 39 1 par
17222511 35 1 par
17232511 36 1 par
17242511 37 1 par
17252511 38 1 par
17272511 40 1 par
17282511 41 1 par
17292511 42 1 par
17202521 43 1 par
17212521 44 1 par
17222521 45 1 par
17232521 46 1 par
17242521 47 1 par
17252521 48 1 par
17262521 49 1 par
17272521 50 1 par
17282521 51 1 par
17292521 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17262511 Proveedor uvex N.º de proveedor 6590239
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    129.21€ / 1 pares
    Ahorro 10.79€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Comodidad de primera clase para el usuario; bajo peso, materiales de alta tecnología que optimizan la temperatura y suela ergonómica
Uvex 1 Zapatilla deportiva 6590.2 S1 P SRC
  • Zapato de seguridad S1 moderno, ultraligero y flexible
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Cumple con la especificación ESD con resistencia a fugas de menos de 35 megaohmios
  • 100% libre de metales Uvex Xenova™ puntera
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica
  • Suela de diseño ergonómico que comprende poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento
  • Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las últimas normas de seguridad, que no restringe la flexibilidad
  • Fabricado con nueva tecnología desarrollada para una comodidad excepcional para el usuario
  • Uvex Climazone Tecnología para una comodidad óptima del usuario
  • Diseño prácticamente sin costuras con materiales de alta tecnología para eliminar los puntos de presión
  • Suela cómoda antiestática extraíble, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y la parte delantera del pie
  • Suave, acolchado en cuello y lengüeta
  • Para aplicaciones ligeras
  • Certificado con Uvex Medicare para plantillas ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la plantilla, como aumento general, aumento interno y externo y otras soluciones
  • N.º de artículo 6590.2
  • Estándar EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Tallas: 35 a 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Material Textiles
Tamaño 39
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables Reutilizables
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Modelo Uvex 1
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S1
Slip Resistance Rating SRC
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD