Learn More
R&D Systems™ SPOP-i-6lc
Código de producto. 18736196
Cambiar vista
Click to view available options
10 mg
Código de producto.
18736196 10 mg
1 options
Código de producto. 18736196 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7498/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. SPOP E3 ubiquitin ligase inhibitor
SPOP-i-6lc is a selective SPOP E3 ubiquitin ligase inhibitor (IC50 = 2.1 μM and 3.5 μM, in A498 and OS-RC-2 cell lines, respectively). In vitro, SPOP-i-6lc suppresses viability and proliferation of A498 and OS-RC-2 kidney cancer cell lines. SPOP-i-6lc leads to the accumulation of tumor suppressors PTEN and DUSP7 and decreased levels of phosphorylated AKT and ERK in clear-cell renal cell carcinoma (ccRCC) cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dihydro-2-imino-10-methyl-N-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)ethyl]-5-oxo-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-2 H-dipyrido[1,2-a:2 ',3 '-d]pyrimidine-3-carboxamide
CAS 2136270-56-7
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Ubiquitin Ligase (E3) Inhibitors
Fórmula molecular C26H31N7O2S
Pureza 98%