Learn More
SPN 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Código de producto. 16115795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16115795 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16115795 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00006693T01.100uL
Inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción SPN 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen NM_003123.3
Peso molecular 44.11
Intervalo de pH 6.8
Plásmido pCMV-SPN full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-SPN antibody (H00006693-B01) by western blotting
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 100UL SPN 293T Cell Transient Overexpression Lysat
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol