Especificaciones
| Tipo | SPME Arrow |
| Para utilizar con (equipo) | Triplus RSH Muestreador automático, cromatógrafo de gases de la serie TRACE 1300 y sistemas GC-MS |
| Descripción | Diámetro interior 1,7 mm x 6,5 mm x 78,5 mm |
| Cantidad | Paquete de 5 |