Learn More
Nabertherm™ Horno de tubo vertical de tipo dividido serie RSV 1100 con controlador B500
Código de producto. 17348119 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
50 mm
80 mm
120 mm
170 mm
Longitud (métrico):
250 mm
500 mm
750 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Longitud (métrico) unitSize
17348119 50 mm 250 mm cada uno
17368119 50 mm 500 mm cada uno
17308129 120 mm 500 mm cada uno
17348129 80 mm 500 mm cada uno
17388129 120 mm 750 mm cada uno
17328139 170 mm 750 mm cada uno
17368139 80 mm 750 mm cada uno
17308149 120 mm 1000 mm cada uno
17348149 170 mm 1000 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17348119 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor RI152K2AN
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El diseño de tipo dividido facilita el cambio del tubo de trabajo.Permite un cómodo intercambio de varios tubos de trabajo.
  • Temperatura máxima:de 1100 °C
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Termopar tipo N
  • Marco para funcionamiento vertical
  • Diseño de tipo dividido para una inserción sencilla del tubo de trabajo
  • Tubo de trabajo de material C530, incluidos tapones de fibra para funcionamiento bajo el aire en el volumen de suministro
  • Los elementos calefactores de los tubos de apoyo proporcionan radiación libre
  • RSV: switchgear y unidad de control independientes del horno en la propia pared o armario de pie
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Tipo de controlador B500
Temperatura (métrico) 1100 °C
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 590 x 545 x 1225 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Diámetro exterior (métrico) 50 mm
Peso (métrico) 36 kg