Learn More
Trajan Scientific and Medical™ FocusLiners cónicos con divisiones/sin divisiones
Código de producto. 12644935
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
12644935 5/paq. cada uno
1 options
Código de producto. 12644935 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 092036
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
    Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Varian
Especificaciones
Cantidad 5/paq.
Longitud (métrico) 54 mm
Product Type Revestimientos de entrada para GC
Diámetro interior (métrico) 3,4 mm
Diámetro exterior (imperial) 5 mm