Learn More
SPK-601, MedChemExpress
Código de producto. 16434097
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16434097 50 mg 50 miligramos
16428198 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16434097 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY70083
MedChemExpress SPK-601 (LMV-601) is an inhibitor of the phosphatidylcholine-specific phospholipase C (PC-PLC). SPK-601 also can be used as an antimicrobial agent.
SPK-601 (LMV-601) is an inhibitor of the phosphatidylcholine-specific phospholipase C (PC-PLC). SPK-601 also can be used as an antimicrobial agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SPK-601
Forma física Solid
CAS 1096687-52-3
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H15KOS2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo LMV-601
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (18.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@]12[C@@]3([C@H](C[C@]([H])([C@@]1([H])CCC2)C3)OC(S[K])=S)[H]
Peso molecular (g/mol) 266.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.46
Porcentaje de pureza 98.06%