Learn More
Espiroxamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Spiroxamine |
| CAS | 118134-30-8 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C18 H35 N O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 8-(1,1-Dimethylethyl)-N-ethyl-N-propyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-2-methanamine, Impulse, Impulse (pesticide), KWG 4168, Prosper, Prosper (fungicide), Prosper Hoggar, Spiroketalamine, Spiroxamine, 1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-2-methanamine','8-(1,1-dimethylethyl)-N-ethyl-N-propyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H35NO2/c1-6-12-19(7-2)13-16-14-20-18(21-16)10-8-15(9-11-18)17(3,4)5/h15-16H,6-14H2,1-5H3 |
| SMILES | CCCN(CC)CC1COC2(CCC(CC2)C(C)(C)C)O1 |
| Nombre IUPAC | N-[(8-terc-butil-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-3-il)metil]-N-etilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 297.48 |
| Mostrar más |