Learn More
Spiroxamina, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16634544 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16634544 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16634544 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1745100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Spiroxamine
CAS 118134-30-8
% mín. CAS ≥ 90%
% máx. CAS ≤ 100%
Densidad 0.938 g/cm3 (20°C)
Temperatura de inflamación 147°C
Color Marrón claro
Punto de fusión -170°C
Punto de ebullición 128°C to 131°C (7 hPa)
Sinónimo N-Ethyl-N-propyl-8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-2-ylmethylamine
Peso molecular (g/mol) 297.5 g/mol