Learn More
Espiroxamina-d4, TRC
Código de producto. 30415343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30415343 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30415343 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6835021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spiroxamine-d4
CAS 2469272-82-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18H31D4NO2
Cantidad 1 mg
Sinónimo 8-(1,1-dimethylethyl)-N-ethyl-N-propyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-2-methanamine-6,6,10,10-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C18H35NO2/c1-6-12-19(7-2)13-16-14-20-18(21-16)10-8-15(9-11-18)17(3,4)5/h15-16H,6-14H2,1-5H3/i10D2,11D2
SMILES CCN(CC1COC2(C([2H])([2H])CC(C(C)(C)C)CC2([2H])[2H])O1)CCC
Nombre IUPAC N-((8-(terc-butil)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-il-6,6,10,10-d4)metil)-N-etilpropan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 301.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.29
Porcentaje de pureza >95