Learn More
Metabolito Espirotremat BYI08330-mono-hidroxi, TRC
Código de producto. 30135061
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135061 50 mg 50 miligramos
17943735 5 mg 5 miligramos
17951795 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135061 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68331050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1172134-12-1
Fórmula molecular C18 H25 N O3
Peso molecular (g/mol) 303.4
Sinónimo stereoisomer of 3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]decan-2-one, Spirotetramat-mono-hydroxy
Nombre IUPAC 3-(2,5-dimetilfenil)-4-hidroxi-8-metaxi-1-azaspiro[4.5]decan-2-one
SMILES CO[C@@H]1CC[C@@]2(CC1)NC(=O)C(C2O)c3cc(C)ccc3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spirotetramat-mono-hydroxy
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25NO3/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)15-16(20)18(19-17(15)21)8-6-13(22-3)7-9-18/h4-5,10,13,15-16,20H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,15?,16?,18+
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.1834
Porcentaje de pureza >95%